m-Toluidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Toluidina
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 87 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007808
Núm. CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,09614