(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzyl cyanide
OR5364-1KG
OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA
36.4
EUR
APOSOR5364-1KG
APOSOR5364-500G
(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
(4-Clorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₆ClN MW: 151,6 g/mol Pto. Ebullición: 265…267 °C Pto. de fusión: 25…31 °C Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001918 Núm. CAS: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN: 3439 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...