(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5366-1G OR5366-25G OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA 65.5 EUR
APOSOR5366-1G APOSOR5366-25G APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Formula: C₈H₈O₄S
MW: 200.21 g/mol
Pto. de fusión: 109…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025042
Núm. CAS: 3959-23-7