2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formula: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C/0,5mmHg
Densidad: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012213
Núm. CAS: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III