2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5368-100G
OR5368-25G
OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA
43.5
EUR
APOSOR5368-100G
APOSOR5368-25G
APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanodiol
Formula:
C₃H₉NO₂ Pto. Ebullición: 128 °C/0,8mmHg Pto. de fusión: 52…56 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051487 Núm. CAS: 534-03-2 EINECS: 208-584-0 UN: 3259 ADR: 8,III |