Cloruro de tolueno-α-sulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5369-25G OR5369-100G
APOSOR5369-25GEA 0 EUR
APOSOR5369-25G APOSOR5369-100G
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo 98%
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007455
Núm. CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN: 3261
ADR: 8,II