Cloruro de 3-bromobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 132 EUR
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
Cloruro de 3-bromobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 90…91 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 30…33 °C
Densidad: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052313
Núm. CAS: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II