5,6-Dimetoxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 102 EUR
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimetoxiindol 98%
5,6-Dimetoxiindol
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 198 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005675
Núm. CAS: 14430-23-0