Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 152…154 °C/26mmHg
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007437
Núm. CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II