Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 37.7 EUR
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 150…152 °C/12mmHg
Densidad: 1,548 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051520
Núm. CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II