Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 102…104 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051697
Núm. CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II