Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007430
Núm. CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II