Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 72.5 EUR
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo 95%
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217,1 g/mol
Pto. Ebullición: 112…117 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051667
Núm. CAS: 2766-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III