2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5380-10G OR5380-25G OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA 161 EUR
APOSOR5380-10G APOSOR5380-25G APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,31 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Densidad: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040721
Núm. CAS: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7