Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 197 EUR
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Pto. de fusión: 36…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007429
Núm. CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8 II