Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Pto. de fusión: 51…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052311
Núm. CAS: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,III