Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 125 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo
Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Pto. Ebullición: 85…86 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051698
Núm. CAS: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II