2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄HCl₃O₂S₂
MW: 251,54 g/mol
Pto. Ebullición: 256…257 °C
Densidad: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051665
Núm. CAS: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II