Cloroformiato de 4-nitrobencilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 270 EUR
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
Cloroformiato de 4-nitrobencilo 97%
Cloroformiato de 4-nitrobencilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C/9.75mmHg
Pto. de fusión: 32…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007375
Núm. CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 3261
ADR: 8 II