1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 149 EUR
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol 95%
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Pto. de fusión: 88…105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005289
Núm. CAS: 6160-65-2