1,2,4-Trimetilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pseudocumene
OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-500GEA 33.5 EUR
APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimetilbenceno 98%
1,2,4-Trimetilbenceno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0.876 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008527
Núm. CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,08100