3-Cyano-4-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 147 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Formula: C₈H₈N₂
Pto. Ebullición: 110 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017608
Núm. CAS: 50670-64-9