1,4-Naftoquinona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 65.4 EUR
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naftoquinona 97%
1,4-Naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₂
Pto. de fusión: 119…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001676
Núm. CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I