1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 102 EUR
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno 98%
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C/7,5mmHg
Densidad: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005554
Núm. CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II