1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5395-100G
OR5395-25G
OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA
372
EUR
APOSOR5395-100G
APOSOR5395-25G
APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₇ClN₂O Pto. de fusión: 176 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012836 Núm. CAS: 71617-20-4 EINECS: 275-713-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |