2-Bromofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromofenol 98%
2-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 194…195 °C
Pto. de fusión: 44380 °C
Densidad: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002146
Núm. CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01413