1,12-Dibromododecano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5398-100G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 88.6 EUR
APOSOR5398-100G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromododecano 98%
1,12-Dibromododecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Pto. Ebullición: 214…216 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000226
Núm. CAS: 3344-70-5