Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5403-10G OR5403-1G OR5403-5G
APOSOR5403-10GEA 248 EUR
APOSOR5403-10G APOSOR5403-1G APOSOR5403-5G
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₅
Pto. Ebullición: 89 °C/0,8mmHg
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674041
Núm. CAS: 95715-86-9