1-Boc-4-hidroxipiperidina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hidroxipiperidina 98+%
1-Boc-4-hidroxipiperidina
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075174
Núm. CAS: 109384-19-2