3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 132 EUR
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03410257
Núm. CAS: 242459-97-8