1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 145 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.276 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862877
Núm. CAS: 98303-20-9