1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5410-25G
OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA
23.2
EUR
APOSOR5410-25G
APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Pto. de fusión: 148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076999 Núm. CAS: 84358-13-4 |