3-Biphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic acid
OR5411-1G OR5411-25G OR5411-5G
APOSOR5411-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G APOSOR5411-5G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Pto. de fusión: 206…211 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318102
Núm. CAS: 5122-95-2