N-(4-Aminophenyl)maleimide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Aminophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR54116-1G
OR54116-5G
OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA
277
EUR
APOSOR54116-1G
APOSOR54116-5G
APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051191 Núm. CAS: 29753-26-2 |