1-(4-Bromo-2-tienil)etan-1-ona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
1-(4-Bromo-2-tienil)etan-1-ona 97%
1-(4-Bromo-2-tienil)etan-1-ona
Formula: C₆H₅BrOS
Pto. Ebullición: 68…70 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01566552
Núm. CAS: 7209-11-2