1-Cloro-4-nitrobenceno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 84.1 EUR
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Cloro-4-nitrobenceno 98+%
1-Cloro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. Ebullición: 242 °C
Pto. de fusión: 80…83 °C
Densidad: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007285
Núm. CAS: 100-00-5
UN: 1578
ADR: 6.1,II