Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 81.2 EUR
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formula: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Pto. de fusión: 232 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012421
Núm. CAS: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II