Tetrahidroborato de tetrabutilamonio
Proveedor: Apollo Scientific
OR5417-50G
OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA
227
EUR
APOSOR5417-50G
APOSOR5417-100G
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio
Formula:
C₁₆H₄₀BN Pto. de fusión: 126…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012035 Núm. CAS: 33725-74-5 UN: 3131 ADR: 4.3+8,II |