Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
OR5421-25G OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA 98.6 EUR
APOSOR5421-25G APOSOR5421-5G
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico
Formula: C₄H₄BClO₂S
MW: 162,4 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236030
Núm. CAS: 162607-18-3