4-Cloro-3-nitroanísol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G
APOSOR5423-100GEA 48 EUR
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G
4-Cloro-3-nitroanísol 95%
4-Cloro-3-nitroanísol
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007077
Núm. CAS: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1