4-Bromo-3-cloroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-cloroanísol 98%
4-Bromo-3-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070742
Núm. CAS: 50638-46-5