4-Bromo-2-iodoanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoanilina
4-Bromo-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅BrIN
MW: 297.92 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093764
Núm. CAS: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III