3-Iodofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 109 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodofenol 97%
3-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 190 °C/97,5mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002261
Núm. CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2