3-Iodo-p-anisidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 23.2 EUR
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formula: C₇H₈INO
MW: 249,0490 g/mol
Pto. de fusión: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656566
Núm. CAS: 74587-12-5