5-Nitro-2-furonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ciano-5-nitrofurano
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 36.4 EUR
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrilo 97%
5-Nitro-2-furonitrilo
Formula: C₅H₂N₂O₃
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082647
Núm. CAS: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III