4-Clorotiofenol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Clorobencenotiol, p-Clorotiofenol

OR54321-100G OR54321-500G OR54321-25G
APOSOR54321-100GEA 50.9 EUR
APOSOR54321-100G APOSOR54321-500G APOSOR54321-25G
4-Clorotiofenol 99%
4-Clorotiofenol
Formula: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Pto. Ebullición: 205…207 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004847
Núm. CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR