Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzoate
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 321 EUR
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₄INO₃
MW: 383,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12827829
Núm. CAS: 1186405-03-7