Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G
OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA
321
EUR
APOSOR54325-1G
APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Formula:
C₁₅H₁₄BrNO₃ MW: 336,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827830 Núm. CAS: 881909-58-6 |