Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-(benzyloxy)-5-nitrobenzoate
OR54326-1G
OR54326-500MG
OR54326-5G
APOSOR54326-1GEA
161
EUR
APOSOR54326-1G
APOSOR54326-500MG
APOSOR54326-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula:
C₁₅H₁₃NO₅ MW: 287,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827823 Núm. CAS: 508211-52-7 |