Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(methylamino)-3-nitrobenzoate
OR54327-5G
APOSOR54327-5GEA 102 EUR
APOSOR54327-5G
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09862450
Núm. CAS: 36242-50-9